Learn More
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487527
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15487527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35498.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 197384-98-8
Formula molecolare C7H4ClF5OS
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD03788523
InChI Key NNFDYUZNKYWPGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorothio benzoyl chloride, sulfur, 4-chlorocarbonyl phenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorosulfanylbenzoic chloride, 4-pentafluorosulphanylbenzoyl chloride, 4-pentafluorosulphanyl benzoyl chloride, 4-chlorocarbonyl phenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779215
IUPAC Name 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoyl chloride
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 266.61
Percent Purity 97%