Learn More
4-Penten-1-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179690
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
pent-4-en-1-ol
C=CCCCO
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
pent-4-en-1-ol
C=CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Penten-1-ol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8340g/mL
Punti di ebollizione 134°C to 137°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CH(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4289 to 1.4309
Quantità 10 g
Beilstein 01, 443
Gravità specifica 0.834
Informazioni di solubilità Solubility in water: 57g/L (25°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Penten-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.