Learn More
4-Penten-2-ol, 96%
Codice prodotto. 10341763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341763 5 g Bottiglia in vetro 5g
10528673 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341763 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 387430050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-31-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00004556
InChI Key ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC Name pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Penten-2-ol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8370g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.837
Informazioni di solubilità Solubility in water: fully miscible
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Penten-2-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.