Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Penten-2-ol |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8370g/mL |
| Punti di ebollizione | 115.0°C to 116.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 25°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Penten-2-ol
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.