Learn More
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11469656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469656 25 g 25g
11449656 1 g 1g
11459656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20208.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-31-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00004556
InChI Key ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC Name pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-4-Penten-2-ol
Densità 0.837
Punti di ebollizione 115°C to 116°C
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 25 g
Numero UN UN1987
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%