Learn More
4-Pentenal, 96%
Description
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Pentenal |
| Densità | 0.852 |
| Punti di ebollizione | 101°C to 105°C |
| Punto d'infiammabilità | 7°C (44°F) |
| Formula lineare | H2C=CH(CH2)2CHO |
| Indice di rifrazione | 1.417 |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN1989 |
| Beilstein | 1734369 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Pentenal
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal