Learn More
4-Pentenal, TRC
Codice prodotto. 30415720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415720 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415720 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP227405500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Formula molecolare C5H8O
Quantità 500 mg
Sinonimo Pent-4-en-1-al
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
IUPAC Name pent-4-enal
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Peso formulazione 84.0575