Learn More
4-Pentenal, TRC
Codice prodotto. 30424747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424747 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2274051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Formula molecolare C5H8O
Quantità 1 g
Sinonimo Pent-4-en-1-al
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
IUPAC Name pent-4-enal
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Peso formulazione 84.0575