Learn More
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 4-pentylbenzenesulfonyl chloride |
Peso formulazione | 246.76 |
Percent Purity | 97% |