Learn More
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge BTB09810EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 73948-18-2 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 10g
Codice prodotto. 10029161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Identificatori chimici
73948-18-2
246.75
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
144625
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
C11H15ClO2S
MFCD00173759
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
Specifica
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
10g
96.5
97%
CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
246.75
246.76
Amber glass bottle
73948-18-2
100.0
C11H15ClO2S
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
144625
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati