Learn More
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
| Quantità | 25 g |
| IUPAC Name | 4-pentylbenzenesulfonyl chloride |
| Peso formulazione | 246.76 |
| Percent Purity | 97% |