Learn More
4-Pentylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pentylbenzoic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)4C6H4CO2H |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 192.26 |
| Percent Purity | 97% |