Learn More
4-Pentylbromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30427772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427772 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2797901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentylbromobenzene
CAS 51554-95-1
Formula molecolare C11H15Br
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
SMILES BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1
IUPAC Name 1-bromo-4-pentylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 227.14
Peso formulazione 226.04