Learn More
4-Pentylphenol, TRC
Codice prodotto. 30132717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132717 10 g 10g
30132609 5 g 5g
30007652 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28387510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14938-35-3
Formula molecolare C11 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 164.24
Sinonimo Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
IUPAC Name 4-pentylphenol
SMILES CCCCCc1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Amylphenol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Peso formulazione 164.1201