Learn More
4-Pentyn-1-ol, 95%
Codice prodotto. 10721181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10608231 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10721181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330430250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5390-04-5
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00002974
InChI Key CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
PubChem CID 79351
SMILES OCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentyn-1-ol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 154°C to 155°C
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽C(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.447
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.91
IUPAC Name pent-4-yn-1-ol
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only.