Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pentyn-1-ol |
| CAS | 5390-04-5 |
| Formula molecolare | C5H8O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2 |
| SMILES | OCCCC#C |
| IUPAC Name | pent-4-yn-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.12 |
| Peso formulazione | 84.0575 |