Learn More
4-Pentyn-2-ol, 97%
Codice prodotto. 11377825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377825 5 g 5g
11387825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377825 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02752.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
Solubility
Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2117-11-5
Numero MDL MFCD00004555
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentyn-2-ol
Densità 0.892
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 37°C (98°F)
Formula molecolare C7H14OSi
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1734245
Sinonimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform and ethyl acetate.
InChI Key VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC Name 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pentyn-2-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-yn-2-ol