Learn More
4-Pentyn-2-ol, 97+%
Codice prodotto. 10493385 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10493385 5 g Bottiglia in vetro 5g
10320494 1 g Bottiglia in vetro 1g
10501544 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10493385 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 392670050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2117-11-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2117-11-5
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00004555
InChI Key JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
PubChem CID 92915
IUPAC Name pent-4-yn-2-ol
SMILES CC(CC#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentyn-2-ol
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8960g/mL
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHCCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.438
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.896
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Pentyn-2-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.