Learn More
4-Pentyn-2-ol, TRC
Codice prodotto. 30415776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2275305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Formula molecolare C5H8O
Quantità 5 g
Sinonimo (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
SMILES CC(O)CC#C
IUPAC Name pent-4-yn-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Peso formulazione 84.0575