Learn More
4-Pentyn-2-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pentyn-2-ol |
| CAS | 2117-11-5 |
| Formula molecolare | C5H8O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3 |
| SMILES | CC(O)CC#C |
| IUPAC Name | pent-4-yn-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.12 |
| Peso formulazione | 84.0575 |