Learn More
4-Pentynoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30423841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423841 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2849001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Pentynoic Acid
CAS 6089-09-4
Formula molecolare C5H6O2
Quantità 1 g
Sinonimo Propargylacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC#C
IUPAC Name pent-4-ynoic acid
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Peso formulazione 98.0368