Learn More
4-Pentynoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pentynoic Acid |
| CAS | 6089-09-4 |
| Formula molecolare | C5H6O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Propargylacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC#C |
| IUPAC Name | pent-4-ynoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.1 |
| Peso formulazione | 98.0368 |