Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10011551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
25 g; flacone in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10011551 25 g; flacone in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10011551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Phenoxyacetophenone
Nota nome 98%
CAS 5031-78-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 200.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H12O2
Numero MDL MFCD00008744
Quantità 25 g
Sinonimo 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name 1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.