Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11459553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459553 25 g 25g
11469553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12392.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5031-78-7 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5031-78-7
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00008744
InChI Key DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
PubChem CID 236783
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Phenoxyacetophenone
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 325°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2049295
IUPAC Name 1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥98%