Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11469553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469553 100 g 100g
11459553 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469553 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12392.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5031-78-7 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5031-78-7
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00008744
InChI Key DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
PubChem CID 236783
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Phenoxyacetophenone
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 325°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 2049295
IUPAC Name 1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Phenoxyacetophenone