Learn More
4'-Phenoxyacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 15413057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15413057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12392.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5031-78-7 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4 '-Phenoxyacetophenone
CAS 5031-78-7
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 325°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Formula molecolare C14H12O2
Numero MDL MFCD00008744
Quantità 5 g
Beilstein 2049295
Sinonimo 4 '-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one
InChI Key DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name 1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥98%