Learn More
4-Phenoxyaniline, 97%
Codice prodotto. 11438706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438706 500 g 500g
11418706 25 g 25g
11428706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438706 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16048.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-59-3
Formula molecolare C12H11NO
Molecular Weight (g/mol) 185.226
Numero MDL MFCD00007862
InChI Key WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC Name 4-phenoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxyaniline
Punto di fusione 82°C to 86°C
Punti di ebollizione 140°C (2 mmHg)
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Beilstein 777708
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 97%