Learn More
4-Phenoxyaniline, 97%
Codice prodotto. 10306920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10306920
Marca: Thermo Scientific Acros 130231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-59-3
Numero MDL MFCD00007862
InChI Key WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC Name 4-phenoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxyaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82°C to 86°C
Colore Brown to Brown-Green
Punti di ebollizione 140°C (3.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H11NO
Formula lineare C6H5OC6H4NH2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 438
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 1g/l in water (20°C). Other solubilities: soluble in isopropanol,toluene,very soluble in acetone,1,2-dichloroethane
Molecular Weight (g/mol) 185.23
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Flakes or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenoxyaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.