Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10338290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10338290 25 g Bottiglia in vetro 25g
10032490 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10338290 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 198930250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-36-7
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00003383
InChI Key QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC Name 4-phenoxybenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 24°C to 25°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1320g/mL
Punti di ebollizione 185°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.6100 to 1.612
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.132
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting