Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30409736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409736 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409736 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2978052.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Formula molecolare C13H10O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 4-phenoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.0681