Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Phenoxybenzaldehyde |
| CAS | 67-36-7 |
| Formula molecolare | C13H10O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H |
| SMILES | O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC Name | 4-phenoxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.22 |
| Peso formulazione | 198.0681 |