Learn More
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11398606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398606 5 g 5g
11388606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17664.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1623-92-3
Formula molecolare C12H9ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 268.71
Numero MDL MFCD00625748
InChI Key QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2794756
IUPAC Name 4-phenoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 42°C to 45°C
Punti di ebollizione 180°C (5 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3260
Beilstein 2852659
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 268.72
Percent Purity 97%