Learn More
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279706 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
15279706 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15279706 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 450350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
CAS 1623-92-3
Intervallo percentuale saggio 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C12H9ClO3S
Numero MDL MFCD00625748
Quantità 1g
Sinonimo 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
InChI Key QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC Name 4-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 268.71
PubChem CID 2794756
Peso formulazione 268.72
Percent Purity 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.