Learn More
4-Phenoxybenzonitrile, 96%
Codice prodotto. 11447046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447046 2 g 2g
11457046 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25364.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3096-81-9 | C13H9NO | 195.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3096-81-9
Formula molecolare C13H9NO
Molecular Weight (g/mol) 195.221
Numero MDL MFCD00017346
InChI Key UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
PubChem CID 137821
IUPAC Name 4-phenoxybenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzonitrile
Punto di fusione 46°C to 48°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 2 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 96%