Learn More
4-Phenoxybenzonitrile, ≥97%, Maybridge
Codice prodotto. 10337504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10337504 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10337504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53716DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzonitrile
CAS 3096-81-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H9NO
Numero MDL MFCD00017346
Quantità 1 g
Sinonimo benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
InChI Key UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC Name 4-phenoxybenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 195.221
PubChem CID 137821
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 97%