Learn More
4-phenoxybenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10516863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10516863 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10338063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10769225 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10516863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53702CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1623-95-6
Formula molecolare C13H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 232.663
InChI Key AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC Name 4-phenoxybenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzoyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Peso formulazione 232.67
Percent Purity 97%