Learn More
4-phenoxybenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10769225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10769225 5 g Amber Glass Bottle 5g
10516863 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10338063 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10769225 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53702DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1623-95-6
Formula molecolare C13H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 232.663
InChI Key AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC Name 4-phenoxybenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzoyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Peso formulazione 232.67
Percent Purity 97%