Learn More
4-Phenoxybenzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 15406787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406787 250 mg 250mg
15496777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15406787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33895.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36881-42-2 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36881-42-2
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
Numero MDL MFCD04038693
InChI Key CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzyl bromide
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sinonimo 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%