Learn More
4-(Phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692305 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10565754 1 g Amber Glass Bottle 1g
10639325 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63703CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1002727-89-0
Formula molecolare C13H11ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 282.74
InChI Key ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 43811043
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 282.75
Percent Purity 97%