Learn More
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10182794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10182794 250 mg 250mg
10092014 1 g 1g
10327684 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10182794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63701CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31719-76-3
Formula molecolare C14H11O3
Molecular Weight (g/mol) 227.24
Numero MDL MFCD00623268
InChI Key GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
IUPAC Name 4-(phenoxymethyl)benzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 97%