Learn More
4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10557294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10557294 1 g Amber Glass Bottle 1g
10183904 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10557294 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63712DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 397843-61-7
Formula molecolare C13H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 228.05
Numero MDL MFCD09966155
InChI Key IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
IUPAC Name [4-(phenoxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.05
Percent Purity 97%