Learn More
4-Phenoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30421031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421031 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP30138025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Formula molecolare C12 H10 O2
Quantità 25 g
Sinonimo Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 4-phenoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Peso formulazione 186.0681