Learn More
4-Phenoxyphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11392567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392567 1 g 1g
11302577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11686.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59377-19-4
Formula molecolare C13H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Numero MDL MFCD00013876
InChI Key PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
PubChem CID 2734896
IUPAC Name 1-isocyanato-4-phenoxybenzene
SMILES O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Densità 1.169
Punti di ebollizione 169°C to 170°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 1 g
Numero UN UN2206
Beilstein 393196
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 98%