Learn More
(4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10776694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776694 1 g Amber Glass Bottle 1g
10230035 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776694 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53763DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 169944-04-1
Formula molecolare C13H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 235.711
InChI Key VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22293026
IUPAC Name (4-phenoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 235.71
Percent Purity 97%