Learn More
4-Phenoxypiperidine, 98%
Codice prodotto. 15417907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15417907 5 g 5g
11479750 250 mg 250mg
11489750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15417907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50984.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3202-33-3 | C11H15NO | 177.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3202-33-3
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.25
Numero MDL MFCD04114971
InChI Key KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
PubChem CID 18878
IUPAC Name 4-phenoxypiperidine
SMILES C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxypiperidine
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (0.1 mmHg)
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 99%