Learn More
4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30427128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427128 50 mg -
30409309 25 mg 25mg
30415890 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33693550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6109-35-9
Formula molecolare C15 H15 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 245.75
IUPAC Name 4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
SMILES Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Peso formulazione 245.0971