Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611483 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10160192 1 g Amber Glass Bottle 1g
10420954 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10611483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 78875-63-5
Formula molecolare C9H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 206.219
Numero MDL MFCD00052216
InChI Key DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
IUPAC Name 4-phenylthiadiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.22
Percent Purity 97%