Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11319036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11319036 250 mg 250mg
11399026 1 g 1g
11309036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11319036 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20197.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25445-77-6
Formula molecolare C8H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 162.21
Numero MDL MFCD00087232
InChI Key AWPNFXRMNNPKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 270010
IUPAC Name 4-phenylthiadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSN=N2
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole
Punto di fusione 76°C to 80°C
Punti di ebollizione ∼100°C (1.5mmHg)
Quantità 250 mg
Beilstein 119480
Sinonimo 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-phenyl, phenyl-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl, phenyl-thiadi-azole, acmc-20ambh, maybridge3_006065, 4-phenyl-1,3-thiadiazole, cambridge id 5303154
Peso formulazione 162.21