Learn More
4-Phenyl-3-butyn-2-one, 96%
Codice prodotto. 11377399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377399 5 g 5g
11367399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27826.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.173 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1817-57-8
Formula molecolare C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.173
Numero MDL MFCD00008776
InChI Key UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC Name 4-phenylbut-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densità 0.99
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (0.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 96%