Learn More
4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Codice prodotto. 15343148 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15343148 1 g 1g
15373148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15343148 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1817-57-8
Formula molecolare C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.17
InChI Key UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC Name 4-phenylbut-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (1.1 hPa)
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5C≡CCOCH3
Indice di rifrazione 1.5762
Quantità 1 g
Beilstein 07,385
Gravità specifica 0.99
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico